Kluczowe dokumenty
ES5460
ChromegaChiral Chiral CCC, 5 Micron HPLC Column
5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 10 mm
About This Item
Kod UNSPSC:
41115709
NACRES:
SB.52
dł. × śr. wewn.:
25 cm × 10 mm
wielkość cząstki:
5 μm
grupa aktywna macierzy:
3 chloro-4 methylphenylcarbamate and 3,5-dichlorophenylcarbamate phase
wielkość porów:
1000 Å pore size
Matryca:
fully porous particle
Materiały
stainless steel column
Poziom jakości
linia produktu
ChromegaChiral
producent / nazwa handlowa
ES Industries 157251-CCC
opakowanie
1 ea of
metody
HPLC: suitable
dł. × śr. wewn.
25 cm × 10 mm
Matryca
fully porous particle
grupa aktywna macierzy
3 chloro-4 methylphenylcarbamate and 3,5-dichlorophenylcarbamate phase
wielkość cząstki
5 μm
wielkość porów
1000 Å pore size
pH robocze
2-8
metoda separacji
chiral
supercritical fluid (SFC)
Opis ogólny
ChromegaChiral CCC is a modified cellulose including the combination of 3-chloro-4 methylphenylcarbamate and 3,5-dichloro- phenylcarbamate bonding groups coated on high purity, high performance spherical silica particles. This combination of bonded groups stabilizes the solubility of coated phase making for a durable phase similar to other widely used coated phases. The use of cellulose modified with chlorinated phenyl groups provides for the separation for many previously unresolved/poorly resolved chiral mixtures by providing unique separation characteristics.
Polecane produkty
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informacje prawne
ChromegaChiral is a trademark of ES Industries
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)