Kluczowe dokumenty
ES5426
ChromegaChiral Chiral CCA, 10 Micron HPLC Column
10 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 20 mm
About This Item
Kod UNSPSC:
41115709
NACRES:
SB.52
dł. × śr. wewn.:
25 cm × 20 mm
wielkość cząstki:
10 μm
grupa aktywna macierzy:
carbamoyl phase
wielkość porów:
1000 Å pore size
Matryca:
fully porous particle
Materiały
stainless steel column
Poziom jakości
linia produktu
ChromegaChiral
producent / nazwa handlowa
ES Industries 158351-CCA
opakowanie
1 ea of
metody
HPLC: suitable
dł. × śr. wewn.
25 cm × 20 mm
Matryca
fully porous particle
grupa aktywna macierzy
carbamoyl phase
wielkość cząstki
10 μm
wielkość porów
1000 Å pore size
pH robocze
2-8
metoda separacji
chiral
supercritical fluid (SFC)
Opis ogólny
A polysaccharide coated chiral stationary phase and columns which are produced using a unique production process of coating the proven chiral selector, tris-(3,5-di- methylphenyl) carbamoyl amylose on high purity silica gel. ChromegaChiral CCA columns, similar in selectivity to ChiralPak® AD, are available in 3, 5, 10, and 20 micron particle sizes enabling easy scale up from analytical to preparative scale using HPLC or SFC conditions.
Polecane produkty
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informacje prawne
CHIRALPAK is a registered trademark of Daicel Corp.
ChromegaChiral is a trademark of ES Industries
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)