Key Documents
ERMBF447D
DP915635 Maize GMO Standard
nominal 1% GMO, ERM®, certified reference material
About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
agency
ERM®
Zastosowanie
food and beverages
format
matrix material
temp. przechowywania
2-8°C
Komentarz do analizy
For more information please see: ERMBF447D
Informacje prawne
ERM is a registered trademark of European Commission
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)