ERMBD087
Preparat dla niemowląt (estry kwasów tłuszczowych 3- i 2-MCPD)
ERM®, certified reference material
About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
agency
ERM®
Zastosowanie
food and beverages
Format
matrix material
temp. przechowywania
−20°C
Powiązane kategorie
Komentarz do analizy
Więcej informacji można znaleźć na stronie: https://crm.jrc.ec.europa.eu/p/q/erm-bd087+/ERM-BD087-INFANT-FORMULA/ERM-BD087.
Informacje prawne
ERM is a registered trademark of European Commission
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
ERMBD087-30G |