Merck
CRM69113
Supelco
Cyazofamid
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Synonim(y):
4-Chloro-1-(dimethylaminosulfonyl)-5-(p-tolyl)imidazole-2-carbonitrile
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H13ClN4O2S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
324.79
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
TraceCERT®
Poziom jakości
linia produktu
TraceCERT®
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
producent / nazwa handlowa
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Format
neat
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
CN(C)S(=O)(=O)n1c(nc(Cl)c1-c2ccc(C)cc2)C#N
InChI
1S/C13H13ClN4O2S/c1-9-4-6-10(7-5-9)12-13(14)16-11(8-15)18(12)21(19,20)17(2)3/h4-7H,1-3H3
Klucz InChI
YXKMMRDKEKCERS-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Ten certyfikowany materiał referencyjny (CRM) jest produkowany i certyfikowany zgodnie z normami ISO/IEC 17025 i ISO 17034. Ten CRM jest identyfikowalny z materiałem pierwotnym z NMI, np. NIST lub NMIJ.
Certyfikowana zawartość za pomocą ilościowego NMR wraz z niepewnością i datą ważności są podane na certyfikacie.
Pobierz certyfikat na stronie: http://www.sigma-aldrich.com
Cyazofamid jest dolistnym i glebowym fungicydem, który należy do nowej klasy chemicznej związków cyjanoimidazolowych. Jest stosowany przeciwko różnym plazmodiophoromycetes i chorobom oomycete na owocach i warzywach. Celuje w kompleks III kompleksu enzymu cytochromu bc1 w mitochondriach i zapobiega przenoszeniu elektronów w centrum Qi (miejsce redukcji ubichinonu), hamując w ten sposób dostarczanie energii i oddychanie.
Cyazofamid jest dopuszczony do stosowania w Unii Europejskiej zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2021/843 z dnia26 maja 2021 r., odnawiającym jego zatwierdzenie jako substancji czynnej w środkach ochrony roślin zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009. Najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości cyjazofamidu w produktach pochodzenia roślinnego i zwierzęcego mieszczą się w zakresie 0,01-20 mg/kg.
Cyazofamid musi być monitorowany w ramach Wieloletniego Programu Kontroli Pozostałości Pestycydów (MACP), prowadzonego w UE i EFTA w/na produktach pochodzenia roślinnego.
Zastosowanie
Certyfikowany materiał referencyjny (CRM) jest przeznaczony do stosowania jako kalibrator w chromatografii i innych technikach analitycznych.
Cyazofamid CRM może również znaleźć poniższe zastosowania:
  • Ocena ilościowa skórek pomidorów pod kątem obecności acefatu, chloropiryfosu i cyjazofamidu zebranych w różnych odstępach czasu w sezonie przed zbiorami za pomocą spektrometrii mas z jonizacją natryskową papieru (PSI-MS).
  • Analiza wielopozostałościowa 260 pestycydów w 74 próbkach zielonych warzyw liściastych przy użyciu zoptymalizowanej metody QuEChERS do przygotowania próbek i chromatografii cieczowej z tandemową spektrometrią mas (LC-MS/MS) do wykrywania.
  • Jednoczesne oznaczanie 116 pestycydów z 35 różnych klas chemicznych w próbkach miodu metodą QuEChERS i ultrawysokosprawnej chromatografii cieczowej z tandemową spektrometrią mas (UHPLC-MS/MS).
  • Opracowanie metody jednoczesnego oznaczania ilościowego 200 pozostałości pestycydów w próbkach sałaty i pomarańczy w oparciu o metanol jako rozpuszczalnik ekstrakcyjny, ultrawysokosprawną chromatografię cieczową (UHPLC) do separacji i tandemową spektrometrię mas (MS/MS) do wykrywania.
Polecane produkty
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
Informacje prawne
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Environment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Dissipation kinetics and leaching of cyazofamid fungicide in texturally different agricultural soils
Singh N and Tandon S
International Journal of Environmental Science and Technology, 12(8), 2475-2484 (2015)
V Hanot et al.
Journal of chromatography. A, 1384, 53-66 (2015-02-11)
In 2004, a new multi-residue pesticides method had been published using methanol as extraction solvent. Our goal for this study was to optimize the analytical scheme while extending the compound scope from 19 to 200 pesticides. The main changes from
Global Trade Item Number
SKUGTIN
CRM69113-50MG4061842646890