Merck
CRM63613
Supelco
Nitrofen
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Synonim(y):
2,4-Dichlorophenyl 4-nitrophenyl ether
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H7Cl2NO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
284.09
Beilstein:
1887356
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
TraceCERT®
Poziom jakości
linia produktu
TraceCERT®
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
producent / nazwa handlowa
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[O-][N+](=O)c1ccc(Oc2ccc(Cl)cc2Cl)cc1
InChI
1S/C12H7Cl2NO3/c13-8-1-6-12(11(14)7-8)18-10-4-2-9(3-5-10)15(16)17/h1-7H
Klucz InChI
XITQUSLLOSKDTB-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Ten certyfikowany materiał referencyjny (CRM) jest produkowany i certyfikowany zgodnie z normami ISO/IEC 17025 i ISO 17034. Ten CRM jest identyfikowalny z materiałem pierwotnym z NMI, np. NIST lub NMIJ.
Certyfikowana zawartość za pomocą ilościowego NMR wraz z niepewnością i datą ważności są podane na certyfikacie.
Pobierz certyfikat na stronie: http://www.sigma-aldrich.comNitrofen jest herbicydem eteru difenylowego, stosowanym do przedwschodowego i powschodowego zwalczania rocznych traw i chwastów szerokolistnych. Działa na oksydazę protoporfirynogenu (PPO) i powoduje gromadzenie się fotouczulających porfiryn, które z kolei prowadzą do peroksydacji lipidów i uszkodzenia błon.
Nitrofen nie jest zatwierdzony do stosowania w Unii Europejskiej (UE) jako substancja czynna w środkach ochrony roślin, zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1107/2009. Jednak domyślny maksymalny limit pozostałości (MRL) wynoszący 0,01-0,02 mg/kg ma zastosowanie do jego obecności w produktach pochodzenia roślinnego i zwierzęcego zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 149/2008.
Zastosowanie
Certyfikowany materiał odniesienia (CRM) jest przeznaczony do stosowania jako kalibrator w chromatografii i innych technikach analitycznych.
Nitrofen CRM może być również stosowany w sposób podany poniżej:
  • Opracowanie metody binarnej mikroekstrakcji rozpuszczalnik-faza ciekła (BS-LPME) do oczyszczania próbek, po której następuje analiza chromatograficzno-masowa (GC-MS) alachloru, nitrofenu i bifenoksu w próbkach wody ze studni, jeziora zaporowego i rzeki.
  • Analiza 10 próbek owoców i warzyw na obecność 11 pozostałości pestycydów poprzez połączenie TpPaNO2 (Tp oznacza 1,3-triformylofloroglucynol, a Pa-NO2 oznacza 2-nitro-1,4-fenylodiaminę) mikroekstrakcji fazy stałej opartej na włóknach z chromatografią gazową z detekcją wychwytu elektronów (GC-EID).
  • Ocena zastosowania sprzężonego mikroporowatego polimeru na bazie triazyny (TCMP) jako powłoki włóknistej do mikroekstrakcji w fazie stałej (SPME) 12 hormonów środowiskowych zawierających halogeny z trzech owoców i pięciu próbek warzyw w celu ich oznaczenia metodą chromatografii gazowej z detekcją wychwytu elektronów (GC-ECD).
  • Oznaczanie wielu pozostałości 27 pestycydów z różnych klas chemicznych w próbkach wina przy użyciu dyspersyjnej mikroekstrakcji ciecz-ciecz (DLLME) i chromatografii gazowej ze spektrometrią mas (GC-MS).
  • Analiza ilościowa 113 pestycydów i ich metabolitów w różnych próbkach owoców i warzyw przy użyciu chromatografii gazowej-tandemowej spektrometrii mas (GC-MS/MS) z dezaktywowanym wtryskiwaczem z programowalną temperaturą parowania (PTV).
  • Jednoczesne oznaczanie 133 pestycydów w komercyjnie dostępnych próbkach chenpi za pomocą kombinacji zmodyfikowanej metody QuEChERS i chromatografii gazowej z tandemową spektrometrią mas (GC-MS/MS)
Polecane produkty
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
Informacje prawne
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Repr. 1B
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)