Merck
CRM38703
Supelco
Rotenone
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C23H22O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
394.42
Beilstein:
6773081
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
TraceCERT®
Poziom jakości
linia produktu
TraceCERT®
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
producent / nazwa handlowa
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
bp
210-220 °C/0.5 mmHg (lit.)
mp
159-164 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
COc1cc2OCC3Oc4c5C[C@@H](Oc5ccc4C(=O)C3c2cc1OC)C(C)=C
InChI
1S/C23H22O6/c1-11(2)16-8-14-15(28-16)6-5-12-22(24)21-13-7-18(25-3)19(26-4)9-17(13)27-10-20(21)29-23(12)14/h5-7,9,16,20-21H,1,8,10H2,2-4H3/t16-,20-,21+/m1/s1
Klucz InChI
JUVIOZPCNVVQFO-HBGVWJBISA-N
Opis ogólny
Ten certyfikowany materiał referencyjny (CRM) jest produkowany i certyfikowany zgodnie z normami ISO/IEC 17025 i ISO 17034. Ten CRM jest identyfikowalny z materiałem pierwotnym z NMI, np. NIST lub NMIJ.
Certyfikowana zawartość za pomocą ilościowego NMR wraz z niepewnością i datą ważności są podane na certyfikacie.
Pobierz certyfikat na stronie: http://www.sigma-aldrich.com
Działania biochem./fizjol.
Inhibitor of mitochondrial electron transport.
Rotenone is an inhibitor of mitochondrial electron transport at nicotinamide adenine dinucleotide (NADH):ubiquinone oxidoreductase. It is readily absorbed through the exoskeletons of arthropods, but poorly absorbed cutaneously or from the gastrointestinal tract of mammals. Rotenone acts as a neurotoxic agent which can produce Parkinson-like condition to serve as an animal model for the study of etiology and interventions. The primary mechanism of action of rotenone is complex I inhibition, followed by the generation of oxidative stress and oxidative damage. Because rotenone is lipophilic, it readily penetrates the brain, where it attaches to and inhibits mitochondrial complex I of electron chain transport (ETC).
Informacje prawne
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Skull and crossbonesEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Global Trade Item Number
SKUGTIN
CRM38703-50MG4065265679855