Merck
CRM37876
Supelco
Anilofos
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Synonim(y):
S-[2-(4-Chloro-N-isopropylanilino)-2-oxoethyl]-O,O′-dimethyl dithiophosphate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H19ClNO3PS2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
367.85
Beilstein:
2395778
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
TraceCERT®
Poziom jakości
linia produktu
TraceCERT®
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
producent / nazwa handlowa
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Format
neat
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
COP(=S)(OC)SCC(=O)N(C(C)C)c1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C13H19ClNO3PS2/c1-10(2)15(12-7-5-11(14)6-8-12)13(16)9-21-19(20,17-3)18-4/h5-8,10H,9H2,1-4H3
Klucz InChI
NXQDBZGWYSEGFL-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Ten certyfikowany materiał referencyjny (CRM) jest produkowany i certyfikowany zgodnie z normami ISO/IEC 17025 i ISO 17034. Ten CRM jest identyfikowalny z materiałem pierwotnym z NMI, np. NIST lub NMIJ. Certyfikowana zawartość za pomocą ilościowego NMR wraz z niepewnością i datą ważności są podane na certyfikacie. Pobierz certyfikat na stronie: http://www.sigma-aldrich.com.
Zastosowanie
Anilofos to herbicyd fosforoorganiczny stosowany do zwalczania jednorocznych chwastów trawiastych i turzyc w przesadzanych uprawach ryżu. Charakteryzuje się niską rozpuszczalnością w wodzie i niską lotnością. Anilofos nie jest zatwierdzony do stosowania jako środek ochrony roślin w Unii Europejskiej (UE) zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1107/2009. Domyślny najwyższy dopuszczalny poziom pozostałości (NDP) został ustalony zgodnie z art. 18 ust. 1 lit. b) rozporządzenia 396/2005 na poziomie 0,01 mg/kg. Certyfikowany materiał referencyjny (CRM) jest przeznaczony do stosowania jako kalibrator w chromatografii i innych technikach analitycznych.
Środowisko
Informacje prawne
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
>212.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
> 100 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Global Trade Item Number
SKUGTIN
N1875-25MG4061833273074
N1875-500MG4061833273081
N1875-5MG
N1875-100MG4061834109853
N1875-250MG4061833273067
CRM37876-50MG