Merck
CRM36522
Supelco
Quinmerac
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Synonim(y):
7-Chloro-3-methyl-8-quinolinecarboxylic acid
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H8ClNO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
221.64
Beilstein:
8392904
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
TraceCERT®
Poziom jakości
linia produktu
TraceCERT®
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
producent / nazwa handlowa
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Cc1cnc2c(C(O)=O)c(Cl)ccc2c1
InChI
1S/C11H8ClNO2/c1-6-4-7-2-3-8(12)9(11(14)15)10(7)13-5-6/h2-5H,1H3,(H,14,15)
Klucz InChI
ALZOLUNSQWINIR-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Ten certyfikowany materiał referencyjny (CRM) jest produkowany i certyfikowany zgodnie z normami ISO/IEC 17025 i ISO 17034. Ten CRM jest identyfikowalny z materiałem pierwotnym z NMI, np. NIST lub NMIJ. Certyfikowana zawartość za pomocą ilościowego NMR wraz z niepewnością i datą ważności są podane na certyfikacie. Certyfikat można pobrać ze strony: http://www.sigma-aldrich.com
Zastosowanie
Quinmerac to herbicyd resztkowy stosowany do zwalczania chwastów szerokolistnych w wielu uprawach, w tym w zbożach i burakach. Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1107/2009 jest zatwierdzony w Unii Europejskiej jako środek ochrony roślin. Najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) zostały ustalone zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2022/1321 dla chinomeraku (suma chinomeraku i jego metabolitów BH 518-2 i BH 518-4 wyrażona jako chinomerak) dla różnych produktów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego od 0,02 do 0,15 mg/kg. Certyfikowany materiał referencyjny (CRM) jest przeznaczony do stosowania jako kalibrator do chromatografii i innych technik analitycznych.
Środowisko
Informacje prawne
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 4
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Global Trade Item Number
SKUGTIN
CRM36522-50MG