Merck
CRM36171
Supelco
Molinate
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H17NOS
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
187.30
Beilstein:
1239196
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
klasa czystości
certified reference material
TraceCERT®
Poziom jakości
linia produktu
TraceCERT®
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
producent / nazwa handlowa
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Zastosowanie
environmental
Format
neat
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
CCSC(=O)N1CCCCCC1
InChI
1S/C9H17NOS/c1-2-12-9(11)10-7-5-3-4-6-8-10/h2-8H2,1H3
Klucz InChI
DEDOPGXGGQYYMW-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Ten certyfikowany materiał referencyjny (CRM) jest produkowany i certyfikowany zgodnie z normami ISO/IEC 17025 i ISO 17034. Ten CRM jest identyfikowalny z materiałem pierwotnym z NMI, np. NIST lub NMIJ. Certyfikowana zawartość ilościowa NMR wraz z niepewnością i datą ważności są podane na certyfikacie. Pobierz certyfikat na stronie: http://www.sigma-aldrich.com.
Zastosowanie
Molinate to selektywny herbicyd tiokarbaminianowy stosowany do zwalczania kiełkujących chwastów szerokolistnych i trawiastych w polach ryżowych i na niektórych innych uprawach. Jest wysoce rozpuszczalny i trwały w wodzie. Nie jest zatwierdzony zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1107/2009 do stosowania jako środek ochrony roślin w Unii Europejskiej. Najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) dla molinatu zostały określone zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2019/91 dla różnych produktów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego w zakresie 0,01 - 0,05 mg/kg. Certyfikowany materiał referencyjny (CRM) jest przeznaczony do stosowania jako kalibrator do chromatografii i innych technik analitycznych.
Środowisko
Informacje prawne
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Repr. 2 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
212.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
100 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)