Merck
CRM33887
Supelco
Desmethyl-formamido-pirimicarb
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Synonim(y):
5,6-Dimethyl-2-(N-formylmethylamino)-4-pyrimidinyl dimethylcarbamate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H16N4O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
252.27
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
klasa czystości
certified reference material
TraceCERT®
Poziom jakości
linia produktu
TraceCERT®
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
producent / nazwa handlowa
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Zastosowanie
environmental
Format
neat
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
CN(C)C(=O)Oc1nc(nc(C)c1C)N(C)C=O
InChI
1S/C11H16N4O3/c1-7-8(2)12-10(15(5)6-16)13-9(7)18-11(17)14(3)4/h6H,1-5H3
Klucz InChI
GDEAMEURJBBCOQ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Ten certyfikowany materiał referencyjny (CRM) jest produkowany i certyfikowany zgodnie z normami ISO/IEC 17025 i ISO 17034. Ten CRM jest identyfikowalny z materiałem pierwotnym z NMI, np. NIST lub NMIJ. Certyfikowana zawartość ilościowa NMR wraz z niepewnością i datą ważności są podane na certyfikacie. Pobierz certyfikat na stronie: http://www.sigma-aldrich.com.
Zastosowanie
Desmetylo-formamido-pirymikarb jest metabolitem pirymikarbu. Pirymikarb jest insektycydem karbaminianowym do zwalczania mszyc w szerokim zakresie upraw, takich jak pszenica, ziemniaki, owoce, bawełna, tytoń. Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1107/2009 pirymikarb jest zatwierdzony do stosowania jako środek ochrony roślin w Unii Europejskiej (UE). Najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) są ustalone zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2016/71 dla różnych produktów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego dla pirymikarbu od 0,01 do 15 mg/kg. Certyfikowany materiał referencyjny (CRM) jest przeznaczony do stosowania jako kalibrator do chromatografii i innych technik analitycznych.
Informacje prawne
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Skull and crossbonesEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)