Merck
CRM32098
Supelco
Meptyldinocap
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Synonim(y):
(RS)-2-(1-Methylheptyl)-4,6-dinitrophenyl crotonate, 2-(1-Methylheptyl)-4,6-dinitrophenyl (2E)-2-butenoate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H24N2O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
364.39
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
klasa czystości
certified reference material
TraceCERT®
Poziom jakości
linia produktu
TraceCERT®
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
producent / nazwa handlowa
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Format
neat
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
CCCCCCC(C)c1cc(cc(c1OC(=O)\C=C\C)[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C18H24N2O6/c1-4-6-7-8-10-13(3)15-11-14(19(22)23)12-16(20(24)25)18(15)26-17(21)9-5-2/h5,9,11-13H,4,6-8,10H2,1-3H3/b9-5+
Klucz InChI
NIOPZPCMRQGZCE-WEVVVXLNSA-N
Opis ogólny
Ten certyfikowany materiał referencyjny (CRM) jest produkowany i certyfikowany zgodnie z normami ISO/IEC 17025 i ISO 17034. Ten CRM jest identyfikowalny z materiałem pierwotnym z NMI, np. NIST lub NMIJ. Certyfikowana zawartość za pomocą ilościowego NMR wraz z niepewnością i datą ważności są podane na certyfikacie. Pobierz certyfikat na stronie: http://www.sigma-aldrich.com.
Zastosowanie
Meptyldinokap jest ochronnym, leczniczym i zwalczającym fungicydem dinitrofenolowym, pojedynczym izomerem dinokapu, aktywnym przeciwko mączniakowi prawdziwemu, głównie na owocach i innych uprawach. Charakteryzuje się niską rozpuszczalnością w wodzie, jest lotny i, w oparciu o jego właściwości chemiczne, jest mało prawdopodobne, aby przedostał się do wód gruntowych. Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1107/2009 jest zatwierdzony do stosowania jako środek ochrony roślin w Unii Europejskiej. Najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) zostały ustalone dla meptyldinokapu (suma 2,4 DNOPC i 2,4 DNOP wyrażona jako meptyldinokap) zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 2021/1864 dla różnych produktów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego od 0,01 do 0,5 mg/kg. Certyfikowany materiał referencyjny (CRM) jest przeznaczony do stosowania jako kalibrator w chromatografii i innych technikach analitycznych.
Środowisko
Informacje prawne
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)