Merck
CRM06721
Supelco
Benzoylprop-ethyl
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H17Cl2NO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
366.24
Beilstein:
2899940
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
TraceCERT®
Poziom jakości
linia produktu
TraceCERT®
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
producent / nazwa handlowa
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
ciąg SMILES
CCOC(=O)C(C)N(C(=O)c1ccccc1)c2ccc(Cl)c(Cl)c2
InChI
1S/C18H17Cl2NO3/c1-3-24-18(23)12(2)21(14-9-10-15(19)16(20)11-14)17(22)13-7-5-4-6-8-13/h4-12H,3H2,1-2H3
Klucz InChI
SLCGUGMPSUYJAY-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Ten certyfikowany materiał referencyjny (CRM) jest produkowany i certyfikowany zgodnie z normami ISO/IEC 17025 i ISO 17034. Ten CRM jest identyfikowalny z materiałem pierwotnym z NMI, np. NIST lub NMIJ.
Certyfikowana zawartość za pomocą ilościowego NMR wraz z niepewnością i datą ważności są podane na certyfikacie.
Pobierz certyfikat na stronie: http://www.sigma-aldrich.com
Benzoilprop-etyl jest przestarzałym powschodowym selektywnym herbicydem, który hamuje biosyntezę lipidów. Należy do klasy związków propionianu dichloroaniliny i jest stosowany do kontroli wzrostu dzikiego owsa i dzikiego jęczmienia.
Zgodnie z rozporządzeniem Komisji nr 1107/2009, uchylającym dyrektywę Rady 91/414/EWG, benzoilprop-etyl nie jest zatwierdzony do stosowania w Unii Europejskiej i nie ustalono domyślnej wartości MRL dla obecności benzoilprop-etylu w produktach pochodzenia roślinnego.
Zastosowanie
Certyfikowany materiał odniesienia (CRM) jest przeznaczony do stosowania jako kalibrator w chromatografii i innych technikach analitycznych.
Benzoilprop-etyl CRM może być również stosowany jak poniżej:
  • Jednoczesne wykrywanie 346 pozostałości pestycydów obecnych w winogronach przy użyciu chromatografii gazowej ze spektrometrią mas z monitorowaniem wybranych jonów (GC-MS-SIM) po oczyszczeniu za pomocą dyspersji fazy stałej w matrycy pierwszorzędowej i drugorzędowej aminy (PSA) (MSPD).
  • Wykrywanie i identyfikacja 317 pestycydów w próbkach owoców i warzyw za pomocą wysokosprawnej chromatografii cieczowej połączonej z kwadrupolową spektrometrią mas czasu przelotu (HPLCQ-TOF/MS)
  • Opracowanie metody oznaczania 187 różnych pozostałości pestycydów w próbkach grzybów jadalnych przy użyciu chromatografii cieczowej z tandemową spektrometrią mas (LC-MS/MS)
  • Opracowanie wielopozostałościowej metody ilościowego oznaczania 252 pestycydów w próbkach wód powierzchniowych przy użyciu chromatografii cieczowej kwadrupol-Orbitrap tandemowej spektrometrii mas o wysokiej rozdzielczości
  • Wykrywanie i oznaczanie ilościowe 569 pozostałości pestycydów w próbkach wiciokrzewu za pomocą ultra wysokosprawnej chromatografii cieczowej (UHPLC) w połączeniu z kwadrupolową-Orbitrapową spektrometrią mas o wysokiej rozdzielczości
  • Analiza wielopozostałościowa 201 pestycydów w 60 różnych próbkach ziół leczniczych przy użyciu uproszczonej ekstrakcji QuEChERS i detekcji za pomocą chromatografii gazowej z jonizacją uderzeniową elektronów z potrójnym kwadrupolem spektrometrii mas (GC-EI-MS/MS)
Polecane produkty
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
Informacje prawne
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Exclamation markEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Effect of water deficit stress on benzoylprop-ethyl performance and physiological traits of winter wild oat (Avena sterilis subsp. ludoviciana)
Alizade S, et al.
Crop Protection, 137, 105292-105292 (2020)
Yu-Jing Lian et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 58(17), 9428-9453 (2010-08-18)
The article demonstrates a method of simultaneous determination for 352 pesticide residues in grapes using primary-secondary amine (PSA) matrix solid phase dispersion (MSPD) cleanup and gas chromatography-mass spectrometry-selected ion monitoring (GC-MS-SIM). Grape samples (15 g) were mixed with 6 g
Heng Zhou et al.
Journal of chromatography. A, 1606, 460374-460374 (2019-08-27)
A method for both qualitative screening and quantitative determination of 569 pesticides in honeysuckle was developed based on ultrahigh-performance liquid chromatography (UHPLC) coupled to quadrupole-Orbitrap high resolution mass spectrometry and an in-house executable compound database involving the theoretical masses of
Yanwei Fu et al.
Journal of chromatography. B, Analytical technologies in the biomedical and life sciences, 1125, 121730-121730 (2019-08-03)
Developing an analysis of multi-pesticide residues for different herbal species-ready applications is a challenge. In the present work, a comprehensive analysis was proposed for rapid detection of 201 pesticides in various medicinal herbs. Samples were extracted and cleaned up with
Screening and identification strategy for 317 pesticides in fruits and vegetables by liquid chromatography-quadrupole time-of-flight high resolution mass spectrometry
Wang Z, et al.
Analytical Methods : Advancing Methods and Applications, 7(15), 6385- 6402 (2015)