Kluczowe dokumenty
CRM05386
Fenamidone
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Synonim(y):
(S)-1-Anilino-4-methyl-2-methylthio-4-phenyl-2-imidazolin-5-one
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
TraceCERT®
Poziom jakości
linia produktu
TraceCERT®
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
producent / nazwa handlowa
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
ciąg SMILES
CSC1=N[C@](C)(C(=O)N1Nc2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C17H17N3OS/c1-17(13-9-5-3-6-10-13)15(21)20(16(18-17)22-2)19-14-11-7-4-8-12-14/h3-12,19H,1-2H3/t17-/m0/s1
Klucz InChI
LMVPQMGRYSRMIW-KRWDZBQOSA-N
Opis ogólny
Certyfikowana zawartość za pomocą ilościowego NMR wraz z niepewnością i datą ważności są podane na certyfikacie.
Pobierz certyfikat na stronie: http://www.sigma-aldrich.com
Polecane produkty
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)