BP968
Benserazide impurity A
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Synonim(y):
DL-Serine hydrazide, (RS)-2-Amino-3-hydroxypropanohydrazide
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
benserazide
Postać
solid
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
producent / nazwa handlowa
BP
Zastosowanie
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
Zastosowanie
Also used in monographs such as:
Opakowanie
Inne uwagi
produkt powiązany
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)