Merck
BP908
Cefalotin sodium
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Synonim(y):
Cephalothin sodium salt, 7-(2-Thienylacetamido)cephalosporanic acid sodium salt, Cephalotin sodium salt
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H15N2NaO6S2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
418.42
Beilstein:
4120706
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
cefalotin
Formularz
powder
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
producent / nazwa handlowa
BP
Zastosowanie
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[Na+].CC(=O)OCC1=C(N2[C@H](SC1)[C@H](NC(=O)Cc3cccs3)C2=O)C([O-])=O
InChI
1S/C16H16N2O6S2.Na/c1-8(19)24-6-9-7-26-15-12(14(21)18(15)13(9)16(22)23)17-11(20)5-10-3-2-4-25-10;/h2-4,12,15H,5-7H2,1H3,(H,17,20)(H,22,23);/q;+1/p-1/t12-,15-;/m1./s1
Klucz InChI
VUFGUVLLDPOSBC-XRZFDKQNSA-M
Opis ogólny
Niniejszy produkt jest dostarczany w postaci określonej przez Farmakopeę, która go wydała. Wszystkie informacje dotyczące tego produktu, w tym karty charakterystyki i wszelkie ulotki informacyjne dotyczące produktu, zostały opracowane i wydane pod nadzorem Farmakopei, która je wydała. W celu uzyskania dalszych informacji i wsparcia należy odwiedzić stronę internetową Farmakopei wydającej.
Zastosowanie
Cefalotyna sodowa BP Wzorzec odniesienia, przeznaczony do stosowania w badaniach laboratoryjnych wyłącznie zgodnie z zaleceniami Farmakopei Brytyjskiej.
Używany również w monografiach takich jak
  • :Cefalonium
  • Działania biochem./fizjol.
    Mode of Action: Disrupts the synthesis of the peptidoglycan layer of bacterial cell walls.
    Antimicrobial spectrum: Effective aginast both Gram-positive and Gram-negative bacteria.
    Mode of Resistance: Production of cephalosporinase will inactivate the product.
    Opakowanie
    Ilość jednostkowa: 100 mg. Zastrzega się możliwość zmian. Produkt jest dostarczany zgodnie z Farmakopeą Brytyjską. Aktualna ilość jednostkowa znajduje się na stronie British Pharmacopoeia.
    Inne uwagi
    Sales restrictions may apply.
    Piktogramy
    Health hazard
    Hasło ostrzegawcze
    Danger
    Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
    Zwroty wskazujące środki ostrożności
    Klasyfikacja zagrożeń
    Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
    Kod klasy składowania
    11 - Combustible Solids
    Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
    WGK 2
    Not applicable
    Wybierz jedną z najnowszych wersji:
    Certyfikaty analizy (CoA)