Kluczowe dokumenty
BP195
4-Dimethylamino-3-methyl-1,2-diphenylbutan-2-ol hydrochloride
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H25NO · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
319.87
Kod UNSPSC:
41116107
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
dextropropoxyphene
Postać
solid
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
producent / nazwa handlowa
BP
Zastosowanie
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
InChI
1S/C19H25NO.Cl/c1-16(15-20(2)3)19(21,18-12-8-5-9-13-18)14-17-10-6-4-7-11-17;/h4-13,16,21H,14-15H2,1-3H3;
Klucz InChI
FPBVWUGXGUDVER-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Zastosowanie
4-Dimethylamino-3-methyl-1,2-diphenylbutan-2-ol hydrochloride BP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the British Pharmacopoeia.
Also used in monographs such as:
  • Co-proxamol Tablets
  • Opakowanie
    Unit quantity: 25 mg. Subject to change. The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity please visit British Pharmacopoeia
    Inne uwagi
    Sales restrictions may apply.
    Piktogramy
    Skull and crossbonesEnvironment
    Hasło ostrzegawcze
    Danger
    Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
    Zwroty wskazujące środki ostrożności
    Klasyfikacja zagrożeń
    Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1
    Kod klasy składowania
    6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
    Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
    WGK 3
    Not applicable
    Wybierz jedną z najnowszych wersji:
    Certyfikaty analizy (CoA)