Key Documents
94-0340
GC Analysis of Phenylethanol Enantiomers on β-DEX 120
suitable for GC
About This Item
metody
gas chromatography (GC): suitable
parametry testowe
column: β-DEX 120, 30 m × 0.25 mm I.D., 0.25 μm (24304)
oven: 120 °C
inj. temp.: 200 °C
detector: FID, 300 °C
carrier gas: helium, 20 cm/sec
injection: 1 μL, 100:1 split
sample: 0.5 mg/mL each analyte in methylene chloride
Zastosowanie
chemicals and industrial polymers
flavors and fragrances
Informacje prawne
DEX is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
kolumna analityczna
Numer produktu
Opis
Cennik
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)