Kluczowe dokumenty
93638
Ethirimol
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
TraceCERT®
Poziom jakości
linia produktu
TraceCERT®
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
producent / nazwa handlowa
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
ciąg SMILES
CCCCc1c(C)nc(NCC)nc1O
InChI
1S/C11H19N3O/c1-4-6-7-9-8(3)13-11(12-5-2)14-10(9)15/h4-7H2,1-3H3,(H2,12,13,14,15)
Klucz InChI
BBXXLROWFHWFQY-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Ethirimol jest izomerem etyloaminowym dimetirimolu, który należy do grupy fungicydów pirymidynowych. Ten ogólnoustrojowy fungicyd działa poprzez hamowanie syntezy kwasów nukleinowych i jest stosowany jako środek do zaprawiania nasion w celu zwalczania mączniaka prawdziwego jęczmienia jarego i pszenicy. Ethirimol nie jest zatwierdzony do stosowania w Unii Europejskiej (UE) zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1107/2009. Jednak domyślny najwyższy dopuszczalny poziom pozostałości (NDP) od 0,01 mg/kg do 2 mg/kg ma zastosowanie do produktów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2021/1531.
Ethirimol musi być monitorowany w ramach Wieloletniego Programu Kontroli Pozostałości Pestycydów (MACP), prowadzonego w UE i EFTA w/na produktach pochodzenia roślinnego.
Zastosowanie
Ethirimol CRM może również znaleźć następujące zastosowania:
- Jednoczesne oznaczanie kaptanu, kaptafolu, karbendazymu, chlorotalonilu, etirimolu, folpetu, metalaksylu i winklozoliny w wodzie pitnej, rzecznej i estuaryjnej przy użyciu ekstrakcji dyskowej do fazy stałej, a następnie chromatografii gazowej i cieczowej.
- Zbadanie wpływu komercyjnych niejonowych polioksyetylenowych środków powierzchniowo czynnych na penetrację dolistną i przemieszczanie się etirimolu i diklobutrazolu z preparatów zawiesinowych stosowanych na rośliny pszenicy w różnych stadiach wzrostu.
- Badanie kluczowych ultrastrukturalnych reakcji Erysiphe graminis w jęczmieniu pod wpływem fungicydów etirimolu i propikonazolu
- Opracowanie metody analizy QuEChERS - wysokosprawnej chromatografii cieczowej z tandemową spektrometrią mas do oznaczania pozostałości tiofanatu metylu, karbendazymu i etirimolu w truskawkach
- Badanie wpływu ekstrakcji płynem pod ciśnieniem (PFE) na odzyskiwanie bupirymatu i jego produktu degradacji, etirimolu z różnych rodzajów gleby
Polecane produkty
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)