Key Documents
93226
Supelco
Potassium 2-[(8-chloro-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8-hexadecafluorooctyl)oxy]-1,1,2,2-tetrafluoroethanesulfonate
analytical standard
Synonim(y):
11-Chloroeicosafluoro-3-oxaundecane-1-sulfonic acid potassium salt, 8:2 Cl-PFAES
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10ClF20KO4S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
670.69
NACRES:
NA.24
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
Próba
≥95.0% (LC/MS)
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
temp. przechowywania
2-8°C
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Lact. - Repr. 1B - STOT RE 1
Organy docelowe
Liver
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)