Kluczowe dokumenty
92-0342
GC Analysis of Barbiturate Enantiomers on β-DEX 120
suitable for GC
About This Item
metody
gas chromatography (GC): suitable
parametry testowe
column: β-DEX 120, 30 m × 0.25 mm I.D., 0.25 μm (24304)
oven: 210 °C
inj. temp.: 300 °C
detector: FID, 300 °C
carrier gas: helium, 20 cm/sec @ 275 °C
injection: 100:1 split
Zastosowanie
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
Informacje prawne
DEX is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Analit
Opis
    Hexobarbital
kolumna analityczna
Numer produktu
Opis
Cennik
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)