92-0201
US EPA Method TO-10/IP-8 and ASTM® D4861: GC Analysis of Pesticides on SPB®-608 after Collection/Desorption using ORBO™-1000
suitable for GC, application for air monitoring
About This Item
metody
gas chromatography (GC): suitable
parametry testowe
sample/matrix: polyurethane foam (PUF) spiked with 250 ng each pesticide
adsorbent tube: ORBO-1000 (20557)
column: SPB-608, 30 m × 0.53 mm I.D., 0.5 μm film (25312)
oven: 150 °C (1 min) to 270 °C at 4 °C/min
detector: ECD
carrier gas: helium, 7 mL/min
injection: 1 μL
przydatność
application for air monitoring
Zastosowanie
air monitoring
environmental
industrial hygiene
Informacje prawne
Analit
kolumna analityczna
produkt powiązany
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)