Merck
91676
Supelco
Isocarbamide
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H15N3O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
185.22
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
TraceCERT®
Poziom jakości
linia produktu
TraceCERT®
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
producent / nazwa handlowa
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Format
neat
ciąg SMILES
CC(C)CNC(=O)N1CCNC1=O
InChI
1S/C8H15N3O2/c1-6(2)5-10-8(13)11-4-3-9-7(11)12/h6H,3-5H2,1-2H3,(H,9,12)(H,10,13)
Klucz InChI
SBYAVOHNDJTVPA-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Ten certyfikowany materiał referencyjny (CRM) jest produkowany i certyfikowany zgodnie z normami ISO/IEC 17025 i ISO 17034. Ten CRM jest identyfikowalny z materiałem pierwotnym z NMI, np. NIST lub NMIJ.
Certyfikowana zawartość za pomocą ilościowego NMR wraz z niepewnością i datą ważności są podane na certyfikacie.
Pobierz certyfikat na stronie: http://www.sigma-aldrich.com
Izokarbamid jest selektywnym herbicydem amidowym stosowanym do przedwschodowego zwalczania chwastów w burakach cukrowych i pastewnych.
Zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) nr 2076/2002 z dnia 20 listopada 2002 r. izokarbamid nie jest zatwierdzony do stosowania w Unii Europejskiej (UE) jako środek ochrony roślin, zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1107/2009. Jednak domyślny najwyższy dopuszczalny poziom pozostałości (NDP) wynoszący 0,01 mg/kg jest ustalony dla jego obecności w produktach roślinnych i zwierzęcych, zgodnie z art. 18 ust. 1 lit. b) rozporządzenia 396/2005.
Zastosowanie
Certyfikowany materiał referencyjny (CRM) jest przeznaczony do stosowania jako kalibrator w chromatografii i innych technikach analitycznych.
Isocarbamide CRM może być również stosowany w sposób podany poniżej:
  • Analiza 250 pozostałości pestycydów w 6 rodzajach nieprzetworzonych produktów spożywczych z gospodarstw rolnych w Polsce przy użyciu zmodyfikowanego QuEChERS w połączeniu z wysokosprawną chromatografią cieczową i tandemową spektrometrią mas (HPLC-MS/MS).
  • Szybkie oznaczanie pozostałości 166 pestycydów w próbkach owoców i warzyw w niskich stężeniach części na miliard (ppb) przy użyciu ultra wysokosprawnej chromatografii cieczowej i kwadrupolowej spektrometrii mas z jonizacją elektrorozpryskową Orbitrap (UHPLC/ESI Q-Orbitrap) oraz QuEChERS do ekstrakcji próbek.
  • Opracowanie i walidacja metody badania przesiewowego pozostałości 138 pestycydów w żywności dla niemowląt na bazie owoców i warzyw przy użyciu ultra-wydajnej chromatografii cieczowej z jonizacją elektrorozpryskową kwadrupolową spektrometrią mas czasu przelotu (UPLC QqTOF)
  • Oszacowanie pozostałości 250 pestycydów w próbkach różnych części jabłek, pomarańczy, grejpfrutów i cytryn przy użyciu zmodyfikowanej procedury opartej na metodzie QuEChERS i analizie chromatografii cieczowej z tandemową spektrometrią mas (LC-MS/MS).
  • Opracowanie procedury opartej na LC/elektrospray ionization (ESI)-MS/MS i ultra-HPLC (UHPLC)/quadrupole (Qq)-time-of-flight (TOF)-MS do oznaczania 141 pozostałości pestycydów z 6 rodzajów próbek sypkiej herbaty.
  • Jednoczesne oznaczanie 148 pozostałości pestycydów w próbkach owoców jagodowych przy użyciu chromatografii cieczowej z jonizacją elektrorozpryskową i tandemową spektrometrią mas (LC/ESIMS/MS) oraz ultra wysokociśnieniowej chromatografii cieczowej z jonizacją elektrorozpryskową i kwadrupolową spektrometrią mas (UHPLC QqTOF MS).
Polecane produkty
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
Informacje prawne
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)