Merck
91387
Supelco
3-Hydroxy-3-methylglutaric acid
analytical standard
Synonim(y):
3-Hydroxy-3-methylpentanedioic acid
About This Item
Wzór liniowy:
HOC(CH3)(CH2CO2H)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
162.14
Beilstein:
1769194
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
klasa czystości
analytical standard
Próba
≥95.0% (GC)
Formularz
powder
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
zanieczyszczenia
≤5% water (calc. from elemental analysis)
mp
105-108 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(O)(CC(O)=O)CC(O)=O
InChI
1S/C6H10O5/c1-6(11,2-4(7)8)3-5(9)10/h11H,2-3H2,1H3,(H,7,8)(H,9,10)
Klucz InChI
NPOAOTPXWNWTSH-UHFFFAOYSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)