Kluczowe dokumenty
90007AST
Supelco
1-Phenyl-1-ethanol
5000 μg/mL in ethanol: isopropanol (95:5), analytical standard
About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
opakowanie
ampule of 1 mL
stężenie
5000 μg/mL in ethanol: isopropanol (95:5)
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Format
single component solution
temp. przechowywania
2-8°C
Zastosowanie
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Inne uwagi
We offer a variety of chromatography accessories including analytical syringes
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
55.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
13 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)