Merck
89529
Supelco
Maleic anhydride
analytical standard
Synonim(y):
2,5-Furandione
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H2O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
98.06
Beilstein:
106909
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
gęstość pary
3.4 (vs air)
ciśnienie pary
0.16 mmHg ( 20 °C)
temp. samozapłonu
870 °F
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
granice wybuchowości
7.1 %
tw
200 °C (lit.)
mp
51-56 °C (lit.)
ciąg SMILES
O=C1OC(=O)C=C1
InChI
1S/C4H2O3/c5-3-1-2-4(6)7-3/h1-2H
Klucz InChI
FPYJFEHAWHCUMM-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
This substance is listed on the positive list of the EU regulation 10/2011 for plastics intended to come into contact with food.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1A - STOT RE 1 Inhalation
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
217.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
103 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)