845161
TOYOPEARL® AF-rProtein A HC-650F MiniChrom Column
phase rProtein A, 45 μm particle size, pore size 1000 Å, L × I.D. 10 cm × 8 mm, MiniChrom Column
Synonim(y):
MiniChrom
About This Item
Polecane produkty
Materiały
polyethylene column
polypropylene and polyethylene frit
linia produktu
TOYOPEARL®
specyficzne anality
IgG
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Tosoh 45161
Parametry
3 bar max. pressure (resin)
30 bar max. pressure (column)
metody
HPLC: suitable
LPLC: suitable
dł. × śr. wewn.
10 cm × 8 mm
objętość złoża
5 mL
macierz
hydroxylated methacrylic polymer
grupa aktywna macierzy
rProtein A phase
wielkość cząstki
45 μm
wielkość porów
1000 Å
pH robocze
2-13
pojemność
>70 g/L adsorption capacity (IgG)(dynamic at 5 min. residence time)
>80 g/L adsorption capacity (IgG)(static)
metoda separacji
affinity
Opis ogólny
- Direct connection to common laboratory LC Systems
- Easy parameter screening and method optimization
- Fast small scale purification
- Reliable and reproducible results
Kompatybilność
Charakterystyka techniczna
Postać fizyczna
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)