Kluczowe dokumenty
842160
TSKgel® Octadecyl-4PW (7 µm) HPLC Columns
L x I.D. 1 cm × 2 mm, C18 (octadecyl) phase
Synonim(y):
TSKgel® Reversed Phase HPLC Guard Cartridge
About This Item
Kod UNSPSC:
41115711
eCl@ss:
32110501
Nazwa produktu
977 Octadecyl-4PW Guard Cartridge, phase C18 (octadecyl), L × I.D. 1 cm × 2 mm, 7 μm particle size, pkg of 3 ea
Materiały
stainless steel
linia produktu
TSKgel®
opakowanie
pkg of 3 ea
producent / nazwa handlowa
Tosoh Octadecyl-4PW, 42160
zakres etykietowania
1 meq/mL ligand density (estimate)
Parametry
no limitation salt concentration
0-100% organic solvent
5-50 °C temperature
metody
HPLC: suitable
dł. × śr. wewn.
1 cm × 2 mm
Matryca
polymer particle platform
grupa aktywna macierzy
C18 (octadecyl) phase
wielkość cząstki
7 μm
wielkość porów
500 Å
pH robocze
2-12
metoda separacji
reversed phase
Opis ogólny
Wysoce usieciowany polimetakrylanowy materiał bazowy TSKgel Octadecyl-4PW zapewnia doskonałą stabilność w układach buforowych o wysokim pH i może wytrzymać rygorystyczne czyszczenie kwasem lub zasadą. Pory o wielkości 500 µm pozwalają na analizę białek o masie do 200 kDa, podczas gdy oferowane rozmiary cząstek pozwalają na separację analityczną, półpreparatywną i preparatywną.
TSKgel Guard cartridges require a holder, which is sold separately. For 2 mm cartridges, the holder is Part No. 819308. For the 3.2 mm cartridges used to protect 4.6 mm columns, the holder is Part No. 819018.
Reversed-phase liquid chromatography (RPLC) is the preferred method for analysis and purification of polar and nonpolar compounds that are soluble in mixtures of water and organic solvents.
Polecane produkty
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informacje prawne
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
wymagane, ale niedostarczone
Numer produktu
Opis
Cennik
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)