Kluczowe dokumenty
842159
TSKgel® Phenyl-5PW RP (10 µm) HPLC Columns
L x I.D. 1 cm × 2 mm, phenyl phase
Synonim(y):
TSKgel® Reversed Phase HPLC Guard Cartridge
About This Item
Kod UNSPSC:
41115711
eCl@ss:
32110501
product name
TSKgel® Phenyl-5PW RP Guard Cartridge, phase phenyl, L × I.D. 1 cm × 2 mm, 10 μm particle size, pkg of 3 ea
Materiały
stainless steel
linia produktu
TSKgel®
opakowanie
pkg of 3 ea
producent / nazwa handlowa
Tosoh Phenyl-5PW, 42159
zakres etykietowania
1 meq/mL ligand density (estimate)
Parametry
no limitation salt concentration
0-100% organic solvent
0.12 mL/min flow rate
4-60 °C temperature
metody
HPLC: suitable
dł. × śr. wewn.
1 cm × 2 mm
macierz
polymer particle platform
grupa aktywna macierzy
phenyl phase
wielkość cząstki
10 μm
wielkość porów
1000 Å
pH robocze
2-12
metoda separacji
reversed phase
Opis ogólny
Guard Cartridge for 2mmID TSKgel Phenyl-5PW RP columns, 3pk
TSKgel Guard cartridges require a holder, which is sold separately. For 2 mm cartridges, the holder is Part No. 819308. For the 3.2 mm cartridges used to protect 4.6 mm columns, the holder is Part No. 819018.
Reversed-phase liquid chromatography (RPLC) is the preferred method for analysis and purification of polar and nonpolar compounds that are soluble in mixtures of water and organic solvents.
Informacje prawne
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
wymagane, ale niedostarczone
Numer produktu
Opis
Cennik
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)