Kluczowe dokumenty
822744
TSKgel® ODS-100Z (3 µm) HPLC Columns
L x I.D. 7.5 cm × 4.6 mm, C18 (octadecyl) phase
About This Item
Kod UNSPSC:
41115711
Nazwa produktu
TSKgel® ODS-100Z HPLC Column, phase C18 (octadecyl), L × I.D. 7.5 cm × 4.6 mm, 3 μm particle size
Materiały
stainless steel
agency
suitable for USP L1
linia produktu
TSKgel®
producent / nazwa handlowa
Tosoh 22744
zakres etykietowania
20% Carbon, encapped with trimethylsilane
Parametry
0-100% organic solvent
1.0 mL/min standard flow rate
10-50 °C temperature
210 bar max. pressure
metody
HPLC: suitable
dł. × śr. wewn.
7.5 cm × 4.6 mm
powierzchnia
450 m2/g
Matryca
spherical silica
grupa aktywna macierzy
C18 (octadecyl) phase
wielkość cząstki
3 μm
pH robocze
2.0-7.5
metoda separacji
reversed phase
Opis ogólny
Faza związana kolumn TSKgel ODS-100Z jest przygotowywana poprzez reakcję powierzchni krzemionki z dwufunkcyjnym odczynnikiem oktadecylosilanowym, a następnie wielokrotne powlekanie monofunkcyjnym odczynnikiem trimetylosilanowym. Uzyskane w ten sposób kolumny TSKgel ODS-100Z zawierają monomeryczną fazę związaną C18 o wysokiej gęstości, zapewniającą maksymalną retencję i selektywność związków o małej masie cząsteczkowej oraz minimalną interakcję wtórną z resztkowymi grupami silanolowymi.
Ta kolumna z fazą odwróconą ogólnego przeznaczenia jest koniem pociągowym do analizy związków o małej masie cząsteczkowej w zastosowaniach z zakresu nauk przyrodniczych. Wyróżnia się powtarzalnością z partii na partię.
Postać fizyczna
Wysyłany w acetonitrylu.
Polecane produkty
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informacje prawne
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)