822739
TSKgel® ODS-100Z (3 µm) HPLC Columns
L x I.D. 15 cm × 3 mm, C18 (octadecyl) phase
About This Item
product name
TSKgel® ODS-100Z HPLC Column, phase C18 (octadecyl), L × I.D. 15 cm × 3 mm, 3 μm particle size
Materiały
stainless steel
agency
suitable for USP L1
linia produktu
TSKgel®
producent / nazwa handlowa
Tosoh 22739
zakres etykietowania
20% Carbon, encapped with trimethylsilane
Parametry
0-100% organic solvent
0.43 mL/min standard flow rate
10-50 °C temperature
240 bar max. pressure
metody
HPLC: suitable
dł. × śr. wewn.
15 cm × 3 mm
powierzchnia
450 m2/g
macierz
spherical silica
grupa aktywna macierzy
C18 (octadecyl) phase
wielkość cząstki
3 μm
pH robocze
2.0-7.5
metoda separacji
reversed phase
Opis ogólny
This general purpose reversed phase column is the workhorse for analysis of small molecular weight compounds in life science applications. Lot-to-lot reproducibility stands out.
Postać fizyczna
Informacje prawne
kolumna analityczna
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)