821411
TSKgel® BioAssist® S (13 µm) HPLC Columns
L x I.D. 10 cm × 10 mm, sulfonic acid phase
Synonim(y):
TSKgel® BioAssist® S HPLC Column
About This Item
product name
TSKgel® BioAssist® S HPLC Column, phase sulfonic acid, L × I.D. 10 cm × 10 mm, 13 μm particle size, PEEK hardware
Materiały
PEEK hardware
linia produktu
TSKgel®
Właściwości
counter ion Na+
producent / nazwa handlowa
Tosoh 21411
Parametry
≤2.6 M salt concentration
≤30% organic solvent
25 bar max. pressure
4-60 °C temperature
5 mL/min flow rate
metody
HPLC: suitable
dł. × śr. wewn.
10 cm × 10 mm
macierz
polymer particle platform
grupa aktywna macierzy
sulfonic acid phase
wielkość cząstki
13 μm
wielkość porów
1300 Å
pH robocze
2-12(<= 1 month)
3-10(> 1 month)
metoda separacji
cation exchange
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)