820014
TSKgel® Super-Octyl (2.3 µm) HPLC Columns
L x I.D. 10 cm × 2 mm, C8 (octyl) phase
About This Item
product name
TSKgel® Super-Octyl HPLC Column, phase C8 (octyl), L × I.D. 10 cm × 2 mm, 2.3 μm particle size
Materiały
stainless steel
agency
suitable for USP L7
linia produktu
TSKgel®
producent / nazwa handlowa
Tosoh 20014
zakres etykietowania
5% Carbon, multilayer, endcapped
Parametry
no limitation salt concentration
0-100% organic solvent
0.25 mL/min flow rate
10-50 °C temperature
300 bar max. pressure
metody
HPLC: suitable
dł. × śr. wewn.
10 cm × 2 mm
powierzchnia
100 m2/g
macierz
spherical silica
grupa aktywna macierzy
C8 (octyl) phase
wielkość cząstki
2.3 μm
pH robocze
2.0-7.5
metoda separacji
reversed phase
Informacje prawne
prekolumna
wyposażenie dodatkowe
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)