Kluczowe dokumenty
818404
TSKgel® G1000HXL (5 µm) HPLC Columns
L x I.D. 4 cm × 6 mm, polystyrene-divinylbenzene phase
Synonim(y):
TSKgel® Multipore HXL-M guard column
About This Item
Kod UNSPSC:
41115711
eCl@ss:
32110501
dł. × śr. wewn.:
4 cm × 6 mm
wielkość cząstki:
5 μm
grupa aktywna macierzy:
polystyrene-divinylbenzene phase
wielkość porów:
mixed
Matryca:
polymeric particle platform
Nazwa produktu
TSKgel® G1000HXL HPLC Column for Light Scattering Applications, phase polystyrene-divinylbenzene, L × I.D. 4 cm × 6 mm, 5 μm particle size
Materiały
stainless steel
linia produktu
TSKgel®
producent / nazwa handlowa
Tosoh 18404
Parametry
1.2 mL/min flow rate
60 °C temperature
metody
HPLC: suitable
dł. × śr. wewn.
4 cm × 6 mm
Matryca
polymeric particle platform
grupa aktywna macierzy
polystyrene-divinylbenzene phase
wielkość cząstki
5 μm
wielkość porów
mixed
metoda separacji
size exclusion (SEC)
Opis ogólny
Guard Column for TSKgel MultiporeHxl-M column, 5μm
Postać fizyczna
THF can be replaced with benzene, chloroform, toluene, xylene, dichloromethane, dichloroethane.
Polecane produkty
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informacje prawne
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)