818002
TSKgel® SuperH (3 µm) HPLC Columns
L x I.D. 3.5 cm × 4.6 mm, polystyrene-divinylbenzene phase
Synonim(y):
TSKgel® SuperH Columns
About This Item
Nazwa produktu
977 Kolumna ochronna SuperH, phase polystyrene-divinylbenzene, L × I.D. 3.5 cm × 4.6 mm, 3 μm particle size
Materiały
stainless steel
agency
suitable for USP L21
linia produktu
TSKgel®
producent / nazwa handlowa
Tosoh SuperH-L, 18002
Parametry
0.8 mL/min flow rate
140 °C temperature
metody
HPLC: suitable
dł. × śr. wewn.
3.5 cm × 4.6 mm
Matryca
polymer particle platform
grupa aktywna macierzy
polystyrene-divinylbenzene phase
wielkość cząstki
3 μm
wielkość porów
200 Å
metoda separacji
size exclusion (SEC)
Opis ogólny
Postać fizyczna
Inne uwagi
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)