Kluczowe dokumenty
817998
TSKgel® SuperHM-L (3 µm) HPLC Columns
L x I.D. 15 cm × 6 mm, polystyrene-divinylbenzene phase
Synonim(y):
TSKgel® SuperH Columns
About This Item
Kod UNSPSC:
41115711
eCl@ss:
32110501
Nazwa produktu
977 Kolumna SuperHM-L HPLC, phase polystyrene-divinylbenzene, L × I.D. 15 cm × 6 mm, 3 μm particle size
Materiały
stainless steel hardware
agency
suitable for USP L21
linia produktu
TSKgel®
producent / nazwa handlowa
Tosoh 17998
Parametry
0.8 mL/min flow rate
140 °C temperature
39 bar max. pressure
metody
HPLC: suitable
dł. × śr. wewn.
15 cm × 6 mm
Matryca
polymer particle platform
grupa aktywna macierzy
polystyrene-divinylbenzene phase
wielkość cząstki
3 μm
wielkość porów
mixed
metoda separacji
size exclusion (SEC)
Opis ogólny
Kolumny ze złożem mieszanym TSKgel SuperHM-L są wypełnione sztywnymi kulkami polimerowymi o różnych rozmiarach porów. Są one używane do niewodnej separacji polimerów o szerokim zakresie masy cząsteczkowej lub do analizy nieznanych próbek. Kolumny TSKgel SuperH są dostarczane w THF, który można wymienić na szeroką gamę rozpuszczalników organicznych.
Linia kolumn TSKgel SuperH składa się z ośmiu kolumn o różnych rozmiarach porów, od TSKgel SuperH1000 do TSKgel SuperH7000, oraz czterech kolumn o rozszerzonym zakresie liniowym krzywej kalibracji. Kolumny typu TSKgel SuperH są wysokowydajnymi/wysokoprzepustowymi wersjami konwencjonalnych kolumn TSKgel HHR. Oba typy kolumn oparte są na tym samym składzie chemicznym kulek. Maksymalna temperatura pracy kolumn TSKgel SuperH wynosi 140°C. Wszystkie kolumny typu TSKgel SuperH są dostarczane w THF, który można wymienić na szeroką gamę rozpuszczalników organicznych. Kolumny typu TSKgel SuperH to wysokowydajne, wysokoprzepustowe kolumny do permeacji żelowej o wymiarach 6 mm ID x 15 cm.
Postać fizyczna
Wysyłane w THF.
Inne uwagi
THF można zastąpić acetonem, etanolem, chinoliną, benzenem, o-dichlorobenzenem, octanem etylu, dodekanem, FC-113, czterochlorkiem węgla, dichlorometanem, dichloroetanem, trichloroetanem, n-heksanem, cykloheksanem, ksylenem, tetrahydrofuranem, chloroform, 1,4-dioksan, heksafluoroizopropanol, toluen, 1-chloronaftalen, dimetyloacetoacetamid, keton metylowo-etylowy, trichlorobenzen, m-krezol, dimetyloformamid, metylopirolidon, o-chlorofenol/chloroform, dimetylosulfotlenek, pirydyna
Polecane produkty
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informacje prawne
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)