Kluczowe dokumenty
814014
TSKgel® Ether-5PW (10 µm) HPLC Columns
L x I.D. 7.5 cm × 8 mm, ether phase
About This Item
Kod UNSPSC:
41115711
Nazwa produktu
TSKgel® Ether-5PW HPLC Column, phase ether, L × I.D. 7.5 cm × 8 mm, 10 μm particle size
Materiały
glass
linia produktu
TSKgel®
producent / nazwa handlowa
Tosoh 14014
Parametry
≤4 M salt concentration
≤50% organic solvent
1.2 mL/min flow rate
10-50 °C temperature
20 bar max. pressure
metody
HPLC: suitable
dł. × śr. wewn.
7.5 cm × 8 mm
Matryca
hydroxylated methacrylic polymer
grupa aktywna macierzy
ether phase
wielkość cząstki
10 μm
pH robocze
2-12
metoda separacji
hydrophobic interaction (HIC)
Opis ogólny
Zarówno chromatografia oddziaływań hydrofobowych (HIC), jak i chromatografia cieczowa z odwróconymi fazami rozdzielają się na podstawie hydrofobowości białka i umożliwiają selektywne wiązanie i desorpcję białek. Jednak HIC działa przy znacznie niższej energii wiązania i wykorzystuje wodne fazy ruchome. Te cechy zapewniają delikatną technikę, która jest mniej podatna na zakłócenie konformacji białka. W rezultacie HIC generalnie zapewnia lepsze odzyskiwanie aktywności.
Trzy kolumny TSKgel HIC oparte na żywicach zapewniają zakres hydrofobowości do optymalizacji chromatograficznej. Kolumny TSKgel Phenyl-5PW są najbardziej hydrofobowe, a następnie Ether-5PW, podczas gdy powierzchnia kolumn Butyl-NPR jest najbardziej polarna lub najmniej hydrofobowa. Stężenie siarczanu amonu można zminimalizować stosując bardziej hydrofobowe wypełnienie, takie jak Phenyl-5PW. Do oczyszczania bardziej hydrofobowych białek zalecamy bardziej polarną kolumnę Ether-5PW. Pakiety Ether-5PW i Phenyl-5PW są oparte na żywicy TSKgel G5000PW - cząstki o wielkości 10 mikronów z porami o wielkości 1000 μm. Opakowanie Butyl-NPR jest przygotowywane z nieporowatych cząstek o wielkości 2,5 mikrona, co pozwala na szybkie analizy i zastosowania półmikropreparatywne. Wszystkie trzy typy kolumn można czyścić za pomocą 0,2 M NaOH. Skalowanie można przeprowadzić przy użyciu odpowiednich masowych żywic Toyopearl.
Polecane produkty
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informacje prawne
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)