Kluczowe dokumenty
808801
TSKgel® G4000SW (13 µm) HPLC Columns
L x I.D. 30 cm × 8 mm, diol phase
Synonim(y):
TSKgel® Size Exclusion (SW-Type) HPLC Column
About This Item
Kod UNSPSC:
41115711
Nazwa produktu
977 G4000SW Kolumna HPLC, phase diol, L × I.D. 30 cm × 8 mm, 13 μm particle size, glass
Materiały
glass
agency
suitable for USP L20
suitable for USP L59
linia produktu
TSKgel®
producent / nazwa handlowa
Tosoh 08801
Parametry
≤0.5 M salt concentration
0-100% aqueous soluble organic solvents
0.8 mL/min flow rate
10-30 °C temperature
20 bar max. pressure
metody
HPLC: suitable
dł. × śr. wewn.
30 cm × 8 mm
Matryca
spherical silica
grupa aktywna macierzy
diol phase
wielkość cząstki
13 μm
pH robocze
2.5-7.5
metoda separacji
size exclusion (SEC)
Postać fizyczna
Dostarczane w 0,05% NaN3 i 0,1 M Na2SO4 w 0,1 M buforze fosforanowym, pH 6,7.
Polecane produkty
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informacje prawne
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)