808055
TSKgel® IC-Cation SW (5 µm) HPLC Columns
L x I.D. 5 cm × 4.6 mm, sulfonic acid phase
About This Item
Polecane produkty
Nazwa produktu
TSKgel® IC-Cation SW HPLC Column, phase sulfonic acid, L × I.D. 5 cm × 4.6 mm, 5 μm particle size
Materiały
stainless steel
agency
suitable for USP L52
linia produktu
TSKgel®
producent / nazwa handlowa
Tosoh 08055
Parametry
1.2 mL/min flow rate
10-45 °C temperature
70 bar max. pressure
metody
HPLC: suitable
dł. × śr. wewn.
5 cm × 4.6 mm
Matryca
spherical silica
grupa aktywna macierzy
sulfonic acid phase
wielkość cząstki
5 μm
pH robocze
2.0-7.5
metoda separacji
cation exchange
Opis ogólny
977 IC-Cation SW to wysokowydajna kolumna do chromatografii jonowej używana bez systemu tłumienia. Typowe zastosowania obejmują analizę jonów metali przejściowych, takich jak Fe, Cu, Ni, Zn, Mn itp. przy użyciu kwasu etylenodiaminowego/cytrynowego lub etylenodiaminy/kwasu winowego jako eluentu oraz analizę związków aminowych, które mają silną grupę hydrofobową, taką jak R4N+ lub R3N, w której R jest grupą alkilową, taką jak butyl, oktyl itp. przy użyciu kwasu azotowego/acetonitrylu jako eluentu.
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)