Kluczowe dokumenty
807936
TSKgel® Phenyl-5PW (20 µm) HPLC Columns
Guard Column for 55 mm ID TSKgel® Phenyl-5PW Column
Synonim(y):
TSKgel® Hydrophobic Interaction Chromatography Columns
About This Item
Kod UNSPSC:
41115700
kolumna dł. × śr. wewn.:
5 cm × 45 mm
wielkość cząstki:
20 μm
grupa aktywna macierzy:
Phenyl-5PW phase
Matryca:
polymeric particle platform
Nazwa produktu
TSKgel® Guard Column for 55 mm ID TSKgel® Phenyl-5PW Column, 20 μm particle size, pk of 1 ea
Materiały
stainless steel column
opakowanie
pk of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Tosoh 07936
kolumna dł. × śr. wewn.
5 cm × 45 mm
Matryca
polymeric particle platform
grupa aktywna macierzy
Phenyl-5PW phase
wielkość cząstki
20 μm
Informacje prawne
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)