Kluczowe dokumenty
806172
TSKgel® ODS-120A (10 µm) HPLC Columns
L x I.D. 30 cm × 21.5 mm, C18 (octadecyl) phase
About This Item
Kod UNSPSC:
41115711
product name
TSKgel® ODS-120A HPLC Column, phase C18 (octadecyl), L × I.D. 30 cm × 21.5 mm, 10 μm particle size
Materiały
stainless steel
agency
suitable for USP L1
linia produktu
TSKgel®
producent / nazwa handlowa
Tosoh 06172
zakres etykietowania
20% Carbon, multilayer, not encapped
Parametry
0-100% organic solvent
0-45 °C temperature
12 mL/min flow rate
60 bar max. pressure
metody
HPLC: suitable
dł. × śr. wewn.
30 cm × 21.5 mm
macierz
spherical silica
grupa aktywna macierzy
C18 (octadecyl) phase
wielkość cząstki
10 μm
wielkość porów
150 Å
pH robocze
2.0-7.5
metoda separacji
reversed phase
Opis ogólny
TSKgel® ODS-120A columns contain 150Å pore size silica particles. The exclusion limit of 10,000 Da makes TSKgel ODS-120A columns a good choice for the reversed phase chromatography of peptides, small proteins, and environmental samples such as poly-aromatic hydrocarbons. The "A" in the product description signifies that the material is not endcapped. For charged samples, the endcapped TSKgel ODS-120T column is a more suitable alternative.
Postać fizyczna
Shipped in 70% methanol - 30% water.
Polecane produkty
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informacje prawne
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)