802374
TSKgel® HPLC Columns Hardware and Accessories
L × O.D. × I.D. 10 cm × 1/16 in. × 0.01 in., pkg of 5 ea
Synonim(y):
Tubing, SS
About This Item
product name
TSKgel® Hardware and Accessories, L × O.D. × I.D. 10 cm × 1/16 in. × 0.01 in., pkg of 5 ea
Materiały
stainless steel
linia produktu
TSKgel®
opakowanie
pkg of 5 ea
producent / nazwa handlowa
Tosoh 02374
metody
LPLC: suitable
dł. × śr. zewn. × śr. wewn.
10 cm × 1/16 in. × 0.01 in.
Powiązane kategorie
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)