Kluczowe dokumenty
802354
TSKgel® HPLC Columns Hardware and Accessories
L × O.D. × I.D. 150 cm × 1/16 in. × 0.01 in., pkg of 1 ea
Synonim(y):
Tubing, PEEK
About This Item
Kod UNSPSC:
41105108
product name
TSKgel® Hardware and Accessories, L × O.D. × I.D. 150 cm × 1/16 in. × 0.01 in., pkg of 1 ea
Materiały
PEEK
linia produktu
TSKgel®
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Tosoh 02354
metody
LPLC: suitable
dł. × śr. zewn. × śr. wewn.
150 cm × 1/16 in. × 0.01 in.
Polecane produkty
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informacje prawne
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)