Kluczowe dokumenty
72820
Methyl-p-benzoquinone
analytical standard
Synonim(y):
p-Toluquinone
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
Próba
≥99.0 % (HPLC)
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
66-67 °C (lit.)
format
neat
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
CC1=CC(=O)C=CC1=O
InChI
1S/C7H6O2/c1-5-4-6(8)2-3-7(5)9/h2-4H,1H3
Klucz InChI
VTWDKFNVVLAELH-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)