Kluczowe dokumenty
713-0778
HPLC Analysis of Polyethylene Glycol 200 on TSKgel® G-OLIGO-PW
application for HPLC
About This Item
metody
HPLC: suitable
parametry testowe
column: TSKgel G-OLIGO-PW, 30 cm × 7.8 mm I.D., 6 μm particles (808031)
mobile phase: distilled water
flow rate: 1 mL/min
detector: RI
przydatność
application for HPLC
Zastosowanie
chemicals and industrial polymers
Informacje prawne
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Analit
Opis
    Polyethylene glycol
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)