Merck
69333
Supelco
Ethyl 4-acetylbutyrate
analytical standard
About This Item
Wzór liniowy:
CH3CO(CH2)3CO2C2H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
158.19
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.24
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
Próba
≥97%
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
współczynnik refrakcji
n20/D 1.427 (lit.)
tw
221-222 °C (lit.)
gęstość
0.989 g/mL at 25 °C (lit.)
format
neat
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
CCOC(=O)CCCC(C)=O
InChI
1S/C8H14O3/c1-3-11-8(10)6-4-5-7(2)9/h3-6H2,1-2H3
Klucz InChI
MGPSIDGTLFKDEY-UHFFFAOYSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
156.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
69 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)