Merck
68992
Supelco
2-Nitrophenyl octyl ether
analytical standard
Synonim(y):
1-Nitro-2-octyloxybenzene
About This Item
Wzór liniowy:
O2NC6H4O(CH2)7CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
251.32
Beilstein:
2529905
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
współczynnik refrakcji
n20/D 1.508 (lit.)
tw
197-198 °C/11 mmHg (lit.)
gęstość
1.04 g/mL at 25 °C (lit.)
format
neat
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
CCCCCCCCOc1ccccc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C14H21NO3/c1-2-3-4-5-6-9-12-18-14-11-8-7-10-13(14)15(16)17/h7-8,10-11H,2-6,9,12H2,1H3
Klucz InChI
CXVOIIMJZFREMM-UHFFFAOYSA-N
Cechy i korzyści
May be used as a plasticizer for cellulose triacetate membranes providing impermeability to metal cations, but allowing anion exchange.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)