Kluczowe dokumenty
68983
2-(2-Ethylhexyloxy)ethanol
analytical standard
Synonim(y):
Ethylene glycol 2-ethylhexyl ether
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
Próba
≥97%
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
współczynnik refrakcji
n20/D 1.435 (lit.)
tw
229 °C (lit.)
gęstość
0.892 g/mL at 25 °C (lit.)
format
neat
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
CCCCC(CC)COCCO
InChI
1S/C10H22O2/c1-3-5-6-10(4-2)9-12-8-7-11/h10-11H,3-9H2,1-2H3
Klucz InChI
OHJYHAOODFPJOD-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
228.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
109 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)