Kluczowe dokumenty
67284-U
Supelco
BIOshell A160 Peptide C18 (2 µm) HPLC Columns
L × I.D. 5 cm × 1.5 mm, HPLC Column
About This Item
Kod UNSPSC:
41115709
NACRES:
SB.52
product name
BIOshell A160 Peptide C18 Column, 2 µm HPLC Column, 2.0 μm particle size, L × I.D. 5 cm × 1.5 mm
Materiały
stainless steel hardware
Poziom jakości
agency
suitable for USP L1
linia produktu
BIOshell
Właściwości
endcapped: no
klasy chemiczne analitów
peptides
producent / nazwa handlowa
BIOshell
opakowanie
1 ea of
Parametry
14,500 psi max. pressure (1000 bar)
60 °C max. temp.
metody
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
dł. × śr. wewn.
5 cm × 1.5 mm
macierz
spherical silica particle platform
superficially porous particle
grupa aktywna macierzy
C18 (octadecyl) phase
wielkość cząstki
2.0 μm
wielkość porów
160 Å pore size
operating pH range
1-8
metoda separacji
reversed phase
Opis ogólny
Shell thickness: 0.4 μm
Solid Core: 1.2 μm
Extent of labeling: 4.0%
Informacje prawne
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)