Kluczowe dokumenty
67163-U
Supelco
BIOshell A160 Peptide CN (2.7 μm) HPLC Columns
L × I.D. 15 cm × 500 μm, HPLC Column
About This Item
Kod UNSPSC:
41115700
NACRES:
SB.52
Nazwa produktu
BIOshell A160 Peptide CN, 2.7 μm HPLC Column, 2.7 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 500 μm
Materiały
stainless steel hardware (column)
agency
suitable for USP L10
opis
Shell thickness (0.5 μm)
Solid Core (1.7 μm)
linia produktu
BIOshell
Właściwości
endcapped
klasy chemiczne analitów
peptides
producent / nazwa handlowa
BIOshell
opakowanie
1 ea of
zakres etykietowania
2.2% carbon loading
Parametry
600 bar max. pressure
90 °C max. temp.
metody
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
dł. × śr. wewn.
15 cm × 500 μm
powierzchnia
90 m2/g
pokrycie powierzchni
2.2 μmol/m2
Matryca
spherical silica particle platform
superficially porous particle
grupa aktywna macierzy
cyano phase
wielkość cząstki
2.7 μm
wielkość porów
160 Å
Zakres roboczy pH
1-8
metoda separacji
hydrophilic interaction (HILIC)
normal phase
reversed phase
Opis ogólny
Kolumny 7938 160Å Peptide CN zapewniają selektywność alternatywną do tradycyjnych faz związanych C18. Wprowadzenie grupy cyjanowej umożliwia rozdzielanie peptydów i małych białek dzięki połączeniu hydrofobowości i oddziaływań dipol-dipol, dzięki czemu kolumna ta jest doskonałym wyborem dla biomolekuł, które nie są rozdzielane na tradycyjnych kolumnach C18. Kolumny te zawierają zaawansowane cząstki Fused-Core z porami o strategicznym rozmiarze do 160 Å, aby umożliwić zoptymalizowaną dyfuzję peptydów. Ten atrybut sprawia, że kolumny te są doskonałym wyborem do mapowania peptydów. Dodatkowo, sterycznie chronione ligandy cyjanopropylowe zapewniają dodatkową stabilność, umożliwiając stosowanie kolumn w rozszerzonym zakresie pH (2-9) i wysokich temperaturach (do 90 °C).
Polecane produkty
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)